Merck
01399
Supelco
伏虫脲
reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H6Cl2F4N2O2
CAS号:
分子量:
381.11
Beilstein:
8229925
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
reference material
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
格式
neat
SMILES 字串
Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(F)c(Cl)c2F
InChI
1S/C14H6Cl2F4N2O2/c15-5-4-8(12(20)10(16)11(5)19)21-14(24)22-13(23)9-6(17)2-1-3-7(9)18/h1-4H,(H2,21,22,23,24)
InChI 密鑰
CJDWRQLODFKPEL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)