Merck
01387
Supelco
Agaric acid
analytical standard
别名:
2-Hydroxy-1,2,3-nona­decane­tricarboxylic acid, Agaricic acid, Agaricin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H40O7
CAS号:
分子量:
416.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
≤8.0% water (calculated from elemental analysis)
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C(O)=O)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C(O)=O)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C22H40O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20(25)26)22(29,21(27)28)17-19(23)24/h18,29H,2-17H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
InChI key
HZLCGUXUOFWCCN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)