主要文件
000J004
Supelco
DSD-DNPH 彩色帽盖内衬管
pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104008
NACRES:
NB.24
包装
pkg of 100 ea
质量水平
技术
passive air sampling: suitable
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
for connecting to DSD Samplers (string not included)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)