生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1D20, monoclonal
recombinant monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 26.32 kDa
observed mol wt 40 kDa
物種活性
human, mouse, rat
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TIGIT(201633)
一般說明
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
特異性
免疫原
應用
免疫细胞化学分析:一个代表性批次以1:100的稀释度在Jurkat和K562细胞中检测到TIGIT。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:1,000稀释液在人扁桃体组织切片中检测到TIGIT。
亲和结合试验:该抗体的代表性批次在亲和结合试验中结合TIGIT肽,KD值为3.6 x 10-9。
流式细胞术 分析:1 µg该抗体的代表性批次在百万个Raw264.7细胞中检测到TIGIT。
备注:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
標靶描述
外觀
重構
儲存和穩定性
法律資訊
免責聲明
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
商品
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.