主要文件
Z762806
Eppendorf® Combitips Advanced®吸管,Biopur®
maximum volume 10 mL
别名:
pipetting tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.01
物料
orange tip
无菌性
sterile
特点
barrier: no
包装
pack of 100 ea individually wrapped
制造商/商品名称
Eppendorf® 0030089677
最大体积
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Combitips Advanced 针对所有 Repeater 型号进行了优化,以创建完美的连接!
新型 Eppendorf Combitips Advanced 的 Combitip 上边缘具有 Eppendorf 3D 设计特色。具有 9 种体积规格(0.1 mL 至 50 mL)和 Eppendorf 质量、无菌、PCR 清洁和 Eppendorf Biopur 纯度级别,您将始终为您的应用找到完美的 Combitip。
“Biopur”尖端采用单独泡罩包装,选项卡带有一个访问标签,即使戴手套也能轻松打开。
特点和优势
  • 无热原
  • 不含人类 DNA
  • 无细菌 DNA
  • 无 RNase
  • 无 PCR 抑制剂
  • 无 DNase
  • 无 ATP
其他说明
查看所有移液管吸头
法律信息
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Combitips advanced is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)