制造商/商品名称
Diversified Biotech WSDR-1100-B
颜色
blue
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
容纳10 (30 用于XL) 块盖玻片:快速简单的清洗、表面处理和干燥。 容纳所有盖玻片尺寸,包括18、22和25毫米。
耐用、无忧:单件式聚丙烯架不需要组装,并且耐化学品、耐热。可高压灭菌
安全:带凹口的创新设计,可用橡皮筋或单丝环对盖玻片进行固定。
兼容:适合放入100 mL烧杯内,下方留有空间,便于在浸入水中时放入小转子。
注意:Wash-N-Dry架子底部的间隙为8 mm(圆形盖玻片也可与本产品配合使用)。
耐用、无忧:单件式聚丙烯架不需要组装,并且耐化学品、耐热。可高压灭菌
安全:带凹口的创新设计,可用橡皮筋或单丝环对盖玻片进行固定。
兼容:适合放入100 mL烧杯内,下方留有空间,便于在浸入水中时放入小转子。
注意:Wash-N-Dry架子底部的间隙为8 mm(圆形盖玻片也可与本产品配合使用)。
法律信息
Wash-N-Dry is a trademark of Diversified Biotech