主要文件
Z743344
Laser Cryo-Clear® labels
for 0.5 mL tubes, L × W 0.94 in. × 0.5 in., pkg of 2380 pkg
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103032
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 2380 pkg
制造商/商品名称
Diversified Biotech CLEAR-238
技术
cryopreservation: suitable
长度 × 宽度
0.94 in. × 0.5 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Laser Cryo-Clear® labels
法律信息
Cryo-Clear is a registered trademark of Diversified Biotech
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)