材料
clear polycarbonate
polycarbonate
transparent wells
無菌
non-sterile
特點
lid
包裝
pack of 12 ea
製造商/商標名
Scaffdex C00006N
尺寸
24 well
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
CellCrown 是一种一次性插件,可将样品固定在 6、12、24、48 和 96 孔板上。可以使用 CellCrown 将纤维、箔、膜、织物、组织和块状样品固定在孔中一个牢固的、可调节的位置。在更换培养基的过程中,可通过在孔壁和 CellCrown 插件之间进行移液,从而将样品留在孔中。使用 CellCrown 时,培养板的盖子是可以关闭的。该插件可以从孔板中取出,并在细胞培养后将其卸载,而不会损坏样品。CellCrown 由医用聚碳酸酯制成,产品线包括即用型无菌产品以及需要用户灭菌的非无菌产品。可以通过伽马射线或电子束辐射、高压灭菌、环氧乙烷气体和等离子灭菌进行灭菌。
灭菌条件:
温度....... 121°C/250°F
时间.................. 15 分钟
干燥时间......... 15 分钟
灭菌条件:
温度....... 121°C/250°F
时间.................. 15 分钟
干燥时间......... 15 分钟
法律資訊
CellCrown is a trademark of Scaffdex Oy
其他客户在看
Laura P Frazão et al.
Biomolecules, 10(9) (2020-08-23)
Although some placenta-derived products are already used for tissue regeneration, the human chorion membrane (HCM) alone has been poorly explored. In fact, just one study uses decellularized HCM (dHCM) with native tissue architecture (i.e., without extracellular matrix (ECM) suspension creation)