特点
Fits both 10x10 and 8x10 cassettes
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
一般描述
Sigma Aldrich′s 双运行&印记系统为您提供性能超好的凝胶槽。核心模块铰链打开即可放入凝胶盒或缓冲坝,然后简单地卡住即可提供完全密封的阴极室。这允许添加电泳缓冲液并在凝胶槽外上样。另外,安全盖拆卸非常简单,只需顶推两个凸杆即可顺利滑下!
双运行&印记系统利用独特的、正在申请专利的梯度电场进行印迹,可为最大的蛋白质提供最大的电势,而为较小的蛋白质提供较小的电势,从而提供最均匀的印迹!
双运行&印记系统利用独特的、正在申请专利的梯度电场进行印迹,可为最大的蛋白质提供最大的电势,而为较小的蛋白质提供较小的电势,从而提供最均匀的印迹!
特点和优势
- 同时适合 10x10 和 8x10 印记盒
- 颜色中心核心与上样缓冲液提供最大对比度,便于上样
- 密封性好,从阴极到阳极无泄漏
- 可以现场冷却,从而减少热效应,例如微笑条带
- 用于印迹的梯度场提供更均匀的转移。非常适合高质量湿印迹
- 性价比高
组分
- 下贮液槽组件(x1)
- 带连接直流导线的安全盖(x1)
- 电泳核心模块(x1)
- 印迹盒(x2)
- 海绵垫(x6)
- 缓冲坝(x1)
- 冷却盒(x2)
法律信息
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
实验方案
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.