主要文件
Z740133
BRAND® TipBox, empty
with yellow tip-tray for 200 μL tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.01
物料
colorless polypropylene box, lid, and holder (includes a colored tip-tray)
无菌性
non-sterile
特点
autoclavable (121°C, 2 bar)
Holds <200 μl tips
stackable
包装
box of 1
制造商/商品名称
BRAND 732992
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
TipBox, non-sterile: the 5 mL and 10 mL tips are only available as a racked tip version in these specially corresponding TipBoxes.
其他说明
BR732992 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)