一般描述
Nichipet EX-Plus ll 是 Nichiryo 移液器系列的新增数字微量移液器。Nichipet EX-Plus ll 提供了一个新的关键功能——一键式校准。
现在大大减少了在移液器校准上花费的时间和金钱!
现在大大减少了在移液器校准上花费的时间和金钱!
- 抗紫外线
- 耐溶剂
- 完全可高压灭菌(121°C,20 分钟)
- 一键式校准
- 陶瓷活塞
- 过滤嘴
- 简单,方便的锁定杆
- 人机工程学设计
- 单通道,手动,连续可调体积
- 先进的耐有机溶剂分配能力
- 仪器气密室中的 PTFE(氟树脂)
- 全氟橡胶 O 型圈在气密部分的体积膨胀低
- 活塞由耐有机溶剂的材料制成
- 合金弹簧可以避免金属被有机溶剂腐蚀
- 快速且易于使用