主要文件
Z672483
Kern 440 series Toploader balances
Kern 400-35N, weighing capacity 400 g, resolution: 0.02 g, linearity: ±0.03 g
别名:
laboratory balance, weighing balance
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111502
NACRES:
NB.71
AC/DC输入
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
物料
stainless steel weighing plate
特点
CE compliant
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Kern 400-35N
存货情况
not available in USA and Canada
称重容量测量范围
400 g, resolution: 0.02 g, linearity: ±0.03 g
宽度 × 深度 × 高度
165 mm × 230 mm × 80 mm
平台尺寸
105 mm × 105 mm
重量
~1 kg
电池电量
9 V
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)