主要文件
Z662682
Kern pocket balances
weighing capacity 1,000 g, resolution: 1 g
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111502
NACRES:
NB.71
特点
CE compliant
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Kern CM 1 K-1N
存货情况
not available in USA and Canada
称重容量测量范围
1,000 g, resolution: 1 g
总长度 × 宽度 × 高度
85 mm × 130 mm × 25 mm
称量盘长度 × 宽度
70 mm × 80 mm
电池电量
3 × 1.5 V AAA
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Handy pocket sized balance with calculator
  • Protected against pressure and dust by a hardcase
  • Auto-off function after 4 minutes to preserve battery
  • Adjusting programme CAL, guarantees high quality
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)