Merck
Z654353
Consort EV series power supplies
EV231, output0-300 V, 0-1,000 mA, 0-150 W
别名:
Consort EV series power supplies
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
AC/DC 輸入
230 V AC
描述
10 ohm min load resistance
4 × 4 mm sockets
製造商/商標名
EV231
存貨情形
available only in EU
參數
0-40 °C ambient temperature
寬度 × 直徑 × 高度
24 cm × 20 cm × 13 cm
重量
4.3 kg
輸出
0-300 V, 0-1,000 mA, 0-150 W
一般說明
  • Timer 0-99.59 hour
  • Volt hours 0-99.99 kVH
  • LCD display, 2 × 16 characters
  • Ground leakage detection 500 μA
  • No load detection, programmable, overload detection
  • 3600 values of data logging
  • 0-95% non condensing humidity