Merck
Z646709
BRAND® 移液器® 入门套装
Macro
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
製造商/商標名
BRAND
BrandTech 704792
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Includes Transferpette S models D-1000, D-5000 & D-10000
其包含3个移液器S(数字可调体积)、3个填充式Tip-Box N和3个壁挂/架式安装架。
特點和優勢
• Efficient: one-hand operation• Flexible: ergonomic design for all hand sizes• Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
其他說明
BR704792 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)