物料
light gray tip
无菌性
non-sterile
特点
barrier: no
包装
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
制造商/商品名称
Eppendorf® 0030 073.041
Eppendorf® 022491521
长度
46 mm
最大体积
20 μL
体积范围
0.5-20 μL
体积
0.5—20 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
ep T.I.P.S.盒的一部分和重装系统,可用于对再填充托盘进行无污染操作,其带有塑料盖可防止在转移到工作盒时与托盘发生接触。
吸头托盘可以在包装中进行高压灭菌,并干净储存备用。吸头可以直接从重装托盘中使用,也可以装入ep T.I.P.S.盒(单独购买)中
吸头托盘可以在包装中进行高压灭菌,并干净储存备用。吸头可以直接从重装托盘中使用,也可以装入ep T.I.P.S.盒(单独购买)中
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG