主要文件
Z629243
Vivacell 250 ultrafiltration concentrator membrane inserts
MWCO 30 kDa
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104916
NACRES:
NB.24
物料
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
无菌性
non-sterile
包装
package of 5 ea
制造商/商品名称
Sartorius VC2521
存货情况
not available in USA and Canada, ROW
参数
4 bar max. pressure (60 psi)
宽度 × 高度
116 mm × 235 mm
完全停止体积
600 μL
膜面积
40 cm2
管尺寸
250 mL , centrifuge bottle
工作体积
250 mL
孔径
30 kDa MWCO
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)