主要文件
Z601462
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103910
NACRES:
NB.22
特点
Holds 4 x 15mL tubes17 x 100 mm
包装
pack of 4 ea
制造商/商品名称
Hettich 1369
存货情况
available only in EU
not available in USA and Canada
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
法律信息
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)