物料
Suprasil® quartz
描述
2 windows
制造商/商品名称
Hellma 105.201-QS
参数
200-2,500 nm spectral range
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 宽度 × 直径
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
孔中心高度
8.5 mm , aperture
腔室体积
100 μL
路径长度
10 mm
检测方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带 PTFE 挡块,2 个抛光窗片
with PE stopper, aperture 5mm × 2mm rectangular
包装
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律信息
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.