主要文件
Z376213
Sigma-Aldrich
PCR 工作站
W × D × H 48 in. × 24 in. × 24 in., AC/DC input 120 V AC
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.22
技术
PCR: suitable
宽度 × 直径 × 高度
48 in. × 24 in. × 24 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一个独立的工作区域,将帮助保护您的 PCR 运行免受污染。双 UV 灯泡在使用前照射工作区域,减少了污染 DNA 被放大的可能性。防范措施减少了空气传播污染的机会。
非通风橱有丙烯酸窗户,视野清晰,耐酸黑色福米卡工作面,层压安全玻璃筋膜和双开门。杀菌灯由 24h 计时器控制。工作光由双荧光灯提供,并且有一个天花板安装的双交流插座。单独销售更换部件。
法律信息
PCR Workstation is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)