主要文件
Z362727
Sigma-Aldrich
Nalgene® polycarbonate Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
别名:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
物料
flat bottom
polycarbonate
wide-neck
接合处
joint stopper5
无菌性
non-sterile
特点
closure type Stoppers
without cap
包装
pack of 12
case of 24
制造商/商品名称
Nalgene 4103-0125
容量
125 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Autoclavable; however, repeated autoclaving may cause some loss of mechanical strength.
其他说明
法律信息
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)