Merck
Z359114
Sigma-Aldrich
Tough-Tags 微型离心管标签
size 1.28 in. × 0.5 in., clear
别名:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
55121611
NACRES:
NB.35
材料
clear
polyester
包裝
pkg of 1,000 ea
製造商/商標名
Diversified Biotech TTLC-1000
尺寸
1.28 in. × 0.5 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Fit 1.5 to 2 mL tubes
Tough-Tags是一种可牢固附着在所有塑料和其他材料上的化学惰性聚酯标签。它们可耐受121°C至−40°C的温度。这些标签可承受高压灭菌、沸腾水浴、冷冻温度、有机溶剂,腐蚀性试剂和其他挑战,而不会发生剥离、破裂或脱落。为了获得最佳的附着力,建议避免硅化表面。
Tough-Tags是一种预先切割、可剥离的标签,能够兼容任何标记仪器并且尺寸适合于放入实验室中的微量离心管和其他容器。缠绕有Tough-Tags的试管仍然可以轻松地插入和拔出转子,并且因为标签很薄也不会发生粘连,而且即使在煮沸和高压灭菌后,粘合剂也不会从标签后面发生迁移。
法律資訊
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech