主要文件
Z358231
Sigma-Aldrich
Nalgene® 过滤接收瓶
bottle capacity 150 mL
别名:
bottle top filter bottle, filter storage bottle
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
材料
polystyrene housing
無菌
sterile; γ-irradiated
特點
cap (Polyethylene screw
polyethylene screw)
graduations
包裝
pack of 24 ea
製造商/商標名
Nalgene® 455-0150
瓶容量
150 mL
過濾器容量
150 mL
頸尺寸
45 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚苯乙烯用防漏聚乙烯螺旋盖贮存。配合 Nalgene 真空过滤系统使用;也适用于一次性储存容器。
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)