材料
polycarbonate cover (250 mm diam.)
特點
autoclavable: no
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene® 5310-0250
外徑 × 內徑
330 mm × 246 mm , including stopcock
總高度
262 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Nalgene 真空干燥器具有透明的聚碳酸酯(PC)盖和聚丙烯(PP)底盘,当根据产品随附的说明使用时,其在完全真空状态下不会被打碎或爆炸。干燥器主体不受所有固体干燥剂的影响,包括酸和碱。不要用浓酸作为干燥剂。
直砖孔设计消除了活塞渗透。不需要垫圈,也不需要抽真空来对盖子进行密封——只需要润滑脂。当放下盖子上的凹形边缘不会让润滑脂接触到工作台。干燥器可使用任何标准的 230 mm 干燥板,如 Z360422。大尺寸干燥板单独出售。
直砖孔设计消除了活塞渗透。不需要垫圈,也不需要抽真空来对盖子进行密封——只需要润滑脂。当放下盖子上的凹形边缘不会让润滑脂接触到工作台。干燥器可使用任何标准的 230 mm 干燥板,如 Z360422。大尺寸干燥板单独出售。
- Clear PC cover with blue bottom
- Vacuum connection on body has PTFE stopcock, accepts 1/4 in. I.D. tubing.
- Max clearance above plate: 143 mm
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
其他客户在看
Biology, 10(6) (2021-07-03)
The development of robust skeletal muscle models has been challenging due to the partial recapitulation of human physiology and architecture. Reliable and innovative 3D skeletal muscle models recently described offer an alternative that more accurately captures the in vivo environment