材料
cap (Lid)
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
RCF 20,000 × g
包裝
pack of 500
製造商/商標名
BRAND
高度 × 外徑
41 mm × 10.75 mm
容量
1.5 mL
膜直徑× 厚度
8.5 mm × 0.3 mm
顏色
transparent
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
均匀的盖膜厚度可确保分析仪的无障碍刺穿。盖子提供了无泄漏密封并且紧密贴合,但又很容易再次打开。毛面标记区域具有细分区域,可大致确定体积。可在20°C下承受20分钟的RCF 20000×g。
*琥珀色管特别适合于光敏试剂。
*琥珀色管特别适合于光敏试剂。
特點和優勢
- High cleanliness for demanding applications
- Tight sealing snap lid
- Can be opened and closed with one hand
其他說明
BR780500 (印度)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG