物料
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
接合处
Joints threaded neck (GL18)
描述
dropper nozzle caps available
特点
with cap
包装
pkg of 50
制造商/商品名称
BRAND 129438
容量
100 mL
直径× 高度
45 mm × 106 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Economical multipurpose bottle, flexible. Supplied with cap.
其他说明
BR129438 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG