主要文件
Z329304
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 70 mm, diam. 20 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
物料
PTFE-coated
oval
制造商/商品名称
BRAND 137325
长度
70 mm
直径
20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
其他说明
BR137325 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)