主要文件
Z329002
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 35 mm, bar diam. 6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
NACRES:
NB.72
物料
cylindrical PTFE-coated
包装
pack of 10
制造商/商品名称
BRAND 137427
长度
35 mm
柱直径
6 mm
环直径
8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
其他说明
BR137427 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)