主要文件
Z326356
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND volumetric flask
volume 1,000 mL, accuracy: 0.6 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
材料
borosilicate glass
接合處
joint ST/NS neck24/29
無菌
non-sterile
特點
class B DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, IN)
closure type PP Stopper
包裝
pack of 1
製造商/商標名
BRAND
體積測量範圍
1,000 mL, accuracy: 0.6 mL
容量
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class B. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Supplied with a square grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
其他說明
BR36753 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)