物料
AR-Glas®
描述
enlarged suction tube for cotton plugs
short type
特点
calibrated to deliver TD, EX
graduation
subdivision 0.2 mL
制造商/商品名称
BRAND 27179
测量范围
accuracy: 0.4 mL
长度
230 mm
容量
25 mL
体积
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain.
其他说明
BR27179 (India)
法律信息
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG