Merck
Z323985
BRAND® reservoir bottle for automatic burettes
capacity 2 L, amber soda-lime glass
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
amber soda-lime glass
round bottle
接合處
joint 29/32 standard ground joint
joint ST/NS neck29/32
特點
without cap
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 127065
容量
2 L
直徑× 高度
160 mm × 200 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
DURAN® spare reservoir bottles for automatic burettes.
其他說明
BR127065 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences