主要文件
Z317322
Eppendorf® racks for microcentrifuge tubes
For 24 × 0.5 ml tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
製造商/商標名
Eppendorf® 0030 123.107
存貨情形
not available in USA and Canada
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 24-place capacity
  • Unique swivel connector to interlock multiple racks for front-to-back and side-to-side configurations
  • Non-slip stand
  • Numbered positions
  • UV-resistant
  • Autoclavable
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)