Merck
XQS20
Sigma-Aldrich
Triton XQS-20 溶液
70% in H2O
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
描述
anionic
濃度
70% in H2O
法律資訊
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter