Merck
X3628
Sigma-Aldrich
XK469
≥98% (HPLC), solid
别名:
2-(4-((7-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)­phenoxy)­propionic acid, NSC 697887
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H12N2O4ClNa
分子量:
366.73
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(Oc1ccc(Oc2cnc3ccc(Cl)cc3n2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H13ClN2O4/c1-10(17(21)22)23-12-3-5-13(6-4-12)24-16-9-19-14-7-2-11(18)8-15(14)20-16/h2-10H,1H3,(H,21,22)
InChI key
NUQZXROIVGBRGR-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... TOP2B(7155)
生化/生理作用
XK469 is a topoisomerase IIβ inhibitor; apoptosis inducer.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)