主要文件
V8384
Nunc® 冻存管®
capacity 4.5 mL, Internal thread, round bottom (self-standing star-foot), pack of 300 ea
别名:
cryogenic tubes, cryogenic vials
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121704
NACRES:
NB.22
物料
colorless tube
polypropylene
polypropylene tube
round bottom (self-standing star-foot)
round bottom tube
screw top cap
描述
cryogenic vial, 4.5 mL, internal thread, round bottom, starfoot, freestanding, 1200/cs, 300/pak
无菌性
sterile (with writing area)
sterile; irradiated
特点
Internal thread
internal thread; screw cap
包装
pack of 300 ea
制造商/商品名称
Nunc 379146
参数
-150 °C min. temp.
技术
cryopreservation: suitable
长度
92 mm × 12.5 mm
容量
4.5 mL
管直径
12.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 用于生物材料的低温运输和储存
  • 符合国际航空运输协会对诊断样本运输的要求
  • 使用非细胞毒性、非诱变性的原材料和无热源体外诊断(IVD)兼容试管,增强样本安全性
  • 低细胞粘附性和低蛋白结合性
  • 用于基因组应用的试管经过DNase和RNase认证,确保无核酸酶污染
  • 无菌(SAL 10-6)保证最高无菌度
  • 内部带螺纹的试管适用于存储至液氮气相
  • 外部带螺纹的试管适用于从一般冷藏(+4 °C)至液氮气相的存储 *在液氮液相等极端存储条件下,必须使用CryoFlex管材。
*在液氮液相等极端存储条件下,必须使用CryoFlex管材。
法律信息
CryoFlex is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)