物料
high-density polyethylene vial
特点
closure type screw top vial
screw caps attached
包装
pkg of 500 ea
盖子尺寸
22 mm , polypropylene with metal foil liner
小管尺寸
27 mm × 61 mm , with cap
体积
20 mL
配件
22-400 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
聚乙烯材料,轻质壁可提高计数效率。
包装
带盖闪烁瓶在 100 只装托盘中单格包装。