产品名称
[Arg8]-Vasotocin-Gly-Lys-Arg, ≥97% (HPLC)
方案
≥97% (HPLC)
UniProt登记号
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCC(C)C1NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(N)CSSCC(NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C57H93N21O16S2/c1-3-29(2)45-53(91)72-35(17-18-41(60)80)49(87)75-38(24-42(61)81)50(88)76-39(28-96-95-27-32(59)46(84)74-37(51(89)77-45)23-30-13-15-31(79)16-14-30)54(92)78-22-8-12-40(78)52(90)71-33(10-6-20-66-56(62)63)47(85)69-25-43(82)68-26-44(83)70-34(9-4-5-19-58)48(86)73-36(55(93)94)11-7-21-67-57(64)65/h13-16,29,32-40,45,79H,3-12,17-28,58-59H2,1-2H3,(H2,60,80)(H2,61,81)(H,68,82)(H,69,85)(H,70,83)(H,71,90)(H,72,91)(H,73,86)(H,74,84)(H,75,87)(H,76,88)(H,77,89)(H,93,94)(H4,62,63,66)(H4,64,65,67)
InChI key
BJRAYGWQMPNTHC-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... AVP(551)
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3