product name
Uroguanylin, ≥90% (HPLC)
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white
UniProt登錄號
應用
cell analysis
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CSSC[C@@H]2NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC2=O)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NCC(=O)N1)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C64H102N18O26S4/c1-24(2)13-32-53(96)79-40-23-112-109-20-37(57(100)76-36(64(107)108)14-25(3)4)70-43(86)19-68-61(104)49(29(10)83)82-60(103)39(77-50(93)28(9)69-62(105)47(26(5)6)80-56(99)33(16-42(67)85)75-63(106)48(27(7)8)81-59(40)102)22-111-110-21-38(58(101)71-31(52(95)73-32)11-12-44(87)88)78-55(98)35(18-46(91)92)74-54(97)34(17-45(89)90)72-51(94)30(65)15-41(66)84/h24-40,47-49,83H,11-23,65H2,1-10H3,(H2,66,84)(H2,67,85)(H,68,104)(H,69,105)(H,70,86)(H,71,101)(H,72,94)(H,73,95)(H,74,97)(H,75,106)(H,76,100)(H,77,93)(H,78,98)(H,79,96)(H,80,99)(H,81,102)(H,82,103)(H,87,88)(H,89,90)(H,91,92)(H,107,108)/t28-,29+,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,47-,48-,49-/m0/s1
InChI 密鑰
VQZRYOAXGUCZMI-HWMZBCIHSA-N
基因資訊
human ... GUCA2B(2981)
Amino Acid Sequence
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3