主要文件
U3005
Millipore
超滤盘膜, Millipore®
PLHK cellulosic (regenerated cellulose) disks, MWCO 100,000 Da, diam. 44.5 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
物料
PLHK cellulosic (regenerated cellulose) disks
描述
glycerol humectant
制造商/商品名称
Millipore PLHK04310
直径
44.5 mm
孔径
100,000 Da MWCO
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
超滤(UF)膜具有良好的防护膜结构,可保留大于其标称分子量截留值(MWCO)的分子和颗粒,同时允许较低分子量的溶剂和溶质通过。超滤膜可很好地浓缩大分子。该高性能 Millipore 膜与 Minitan 板、Pellicon 盒、Helicon-UF 滤芯和 Prostak UF 组件中使用的相同,这些圆盘经配置可用于加压和搅拌的超滤细胞。搅拌细胞中的超滤膜被推荐用于放大之前的方法开发,或用于通过 Minitan-UF 或 Pellicon 盒式系统处理的样品的最终浓缩。
最大额定压力100 psi,取决于圆盘所使用的硬件。
温度极限:最高 50°C
pH 范围:PT 系列为 1-14; PL 系列 2-13
法律信息
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)