主要文件
U1381
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphospho-N-acetylglucosamine-[glucosamine-6-3H(N)]
aqueous ethanol solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C17H27O17N3P2
分子量:
607.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
表单
aqueous ethanol solution
标记范围
5-25 Ci/mmol
运输
dry ice
储存温度
−20°C
外形
Ethanol: water (70:30) solution
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
71.6 °F - closed cup
闪点(°C)
22 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)