主要文件
TRT50100
Lockable Narrow Lab Cart
white
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
材料
white
製造商/商標名
TrippNT 50100
寬度 × 高度 × 直徑
12 × 36 × 19 in.
重量
42 lb
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Only 12 inches wide
  • White polyethylene construction
  • Locking roll top door
  • 6 removable drawer/trays
  • Key lock with 2 keys
  • 3 inch nylon casters, 2 with brakes
  • Easy-to-grab handle for maneuvering
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)