主要文件
TMO369647
Nalgene® 冻存盒
for 3.6-4.5 mL tubes, cardboard, 81 positions, case of 30 ea
别名:
cryovial storage box, freezer storage
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.12
物料
cardboard
polycarbonate
包装
case of 30 ea
制造商/商品名称
Nalgene 369647
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
用于在机械或液氮冷冻箱中超低温储存低温小瓶。 可用温度范围:−196至+121℃。在箱中模制到网格系统中的数字与在盖子上打印的数字相对应。 盖键合到箱上,因此标记将始终匹配。 箱接受带有标记的书写。
法律信息
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)