Merck
T9793
Sigma-Aldrich
酞菁锡(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H16N8Sn
CAS号:
分子量:
631.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
成份
Dye content, ~97%
SMILES 字串
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10