主要文件
T9768
Sigma-Aldrich
D-Trp-Ala-Trp-D-Phe amide
≥97% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H37N7O4
分子量:
607.70
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3