Merck
T9533
Sigma-Aldrich
转化生长因子-α 来源于大鼠
powder, synthetic, γ-irradiated, suitable for cell culture
别名:
TGF-α
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C244H367N71O71S6
CAS号:
分子量:
5623.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
生物源
synthetic
無菌
γ-irradiated
化驗
~90% (HPLC)
形狀
powder
效力
0.02-2.0 ng/mL EC50 (using Balb/MK 1)
分子量
5.5 kDa
成份
Peptide content, ~80%
儲存條件
avoid repeated freeze/thaw cycles
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Amino Acid Sequence
Val-Val-Ser-His-Phe-Asn-Lys-Cys-Pro-Asp-Ser-His-Thr-Gln-Tyr-Cys-Phe-His-Gly-Thr-Cys-Arg-Phe-Leu-Val-Gln-Glu-Glu-Lys-Pro-Ala-Cys-Val-Cys-His-Ser-Gly-Tyr-Val-Gly-Val-Arg-Cys-Glu-His-Ala-Asp-Leu-Leu-Ala [Disulfide Bridges: 8-21; 16-32; 34-43]
生化/生理作用
转化生长因子-α (TGF-α) 是一种 5.5kDa 的多肽,其成熟形式含 50 个氨基酸。最初被鉴定为是一种可逆赋予正常非肿瘤细胞(如正常大鼠肾脏成纤维细胞)转化表型的因子。该活性需要转化生长因子-β (TGF-β) 的存在,其通过单独的受体增强 TGF-α 的作用。TGF-α 可由单核细胞、角化细胞以及许多组织和肿瘤合成。无 TGF-α 表达的转基因小鼠除了发现"波状"皮毛外不会出现其他畸形。TGF-α 通过 EGF 受体发挥作用。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3