Merck
T9275
Sigma-Aldrich
甘油三油酸酯
~95%
别名:
(9Z)9-十八烯酸-1,2,3-丙三基酯, 1,2,3-三(-9-十八碳烯酰)甘油酯, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), 三油酸甘油酯, 油酸甘油三酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
CAS号:
分子量:
885.43
Beilstein:
1718692
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
~95%
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.91 g/mL (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
InChI 密鑰
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Sealed ampule.