Merck
T9052
Sigma-Aldrich
N-Tetracosanoyl-D-sphingosine 1-benzoate
别名:
N-Lignoceroyl-D-sphingosine 1-benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C49H91NO4
分子量:
758.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
形狀
solid
官能基
amide
ester
hydroxyl
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](COC(=O)c1ccccc1)[C@@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C49H87NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-39-43-48(52)50-46(44-54-49(53)45-40-36-35-37-41-45)47(51)42-38-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35-38,40-42,46-47,51H,3-34,39,43-44H2,1-2H3,(H,50,52)/b42-38+/t46-,47+/m1/s1
InChI 密鑰
UGXMIJNTDRLPDS-ODNBOWEJSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3