主要文件
T8911
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Safe-Lock 微量离心管
volume 0.5 mL, natural
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
NACRES:
NB.11
物料
cap (Safe-Lock lid)
polypropylene
无菌性
non-sterile
特点
RCF 30,000 × g
包装
pack of 500 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 0030 121.023 (EU)
Eppendorf® 022363611 (USA)
体积
0.5 mL
颜色
natural
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
(小钩设计使)离心管可牢靠扣住,并可防止意外打开。可书写的平顶管盖方便标记阳性样品。
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)