一般描述
应用:需要高性能和长寿命的通用实验室用途。
特性:优异的拉伸强度和撕裂强度、良好的生物相容性、优异的化学耐受性、低透气性以及光滑的表面。不透明白色。
认证:树脂满足USP VI类要求。管道是按照GMP要求制造的。
温度范围:–50至275°F (–45至135°C)
灭菌:用高压、环氧乙烷或伽马射线照射。
特性:优异的拉伸强度和撕裂强度、良好的生物相容性、优异的化学耐受性、低透气性以及光滑的表面。不透明白色。
认证:树脂满足USP VI类要求。管道是按照GMP要求制造的。
温度范围:–50至275°F (–45至135°C)
灭菌:用高压、环氧乙烷或伽马射线照射。
法律信息
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.