Merck
T8130
Sigma-Aldrich
9-(2′,3′,5′-Tri-O-benzyl-β-D-arabinofuranosyl)adenine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H31N5O4
CAS号:
分子量:
537.61
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
PubChem化学物质编号:
表单
solid
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COCc4ccccc4)C(OCc5ccccc5)C3OCc6ccccc6
InChI
1S/C31H31N5O4/c32-29-26-30(34-20-33-29)36(21-35-26)31-28(39-18-24-14-8-3-9-15-24)27(38-17-23-12-6-2-7-13-23)25(40-31)19-37-16-22-10-4-1-5-11-22/h1-15,20-21,25,27-28,31H,16-19H2,(H2,32,33,34)
InChI key
WRFWNCVDEVBPJK-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)